Learn More
Acétonitrile, pour HPLC, Fisher Chemical™
C2H3N, numéro CAS-75-05-8, 2,5 L, 81°C, CHEBI:38472, incolore, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acétonitrile, -46°C, 1 878, 41,053, flacon en verre ambré, liquide, 6 342, CC#N, 1,42, 97 mbar à 20°C, 0,36 cp à 20°C
195.00€ - 615.00€
Spezifikation
Point de fusion | -46°C |
---|---|
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 81°C |
Tension de vapeur | 97mbar at 20°C |
Viscosité | 0.36cp at 20°C |
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10754361
|
Fisher Chemical
A/0626/15 |
1 L | Flacon en verre ambré |
195.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10407440
|
Fisher Chemical
A/0626/17 |
2.5 L | Flacon en verre ambré |
423.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10010010
|
Fisher Chemical
A/0626/PB17 |
2.5 L | Flacon en verre revêtu de plastique |
450.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10181460
|
Fisher Chemical
A/0626/21 |
5 L | Bidon en aluminium |
615.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
C2H3N, numéro CAS-75-05-8, 2,5 L, 81°C, CHEBI:38472, incolore, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acétonitrile, -46°C, 1 878, 41,053, flacon en verre ambré, liquide, 6 342, CC#N, 1,42, 97 mbar à 20°C, 0,36 cp à 20°C
Spezifikation
-46°C | |
81°C | |
0.36cp at 20°C |
Incolore | |
97mbar at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Acetonitrile
Signalwort
- Dangers
Gefahrenkategorie
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
Sicherheitshinweis
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Acétonitrile, pour HPLC, Fisher Chemical™