Learn More
Acétonitrile, pour HPLC, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Bidon en aluminium
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Description
C2H3N, numéro CAS-75-05-8, 2,5 L, 81°C, CHEBI:38472, incolore, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acétonitrile, -46°C, 1 878, 41,053, flacon en verre ambré, liquide, 6 342, CC#N, 1,42, 97 mbar à 20°C, 0,36 cp à 20°C
Spécification
Spécification
Point de fusion | -46°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 81°C |
Quantité | 2.5 L |
Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
Forme physique | Liquide |
Formule moléculaire | C2H3N |
Tension de vapeur | 97mbar at 20°C |
Viscosité | 0.36cp at 20°C |
Poids de la formule | 41.05g/mol |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 15
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527244 | Certificat d’analyse | 17/02/2025 | A/0626/99W,A/0626/10RSS,A/0626/30RSS,A/0626/27SS,A/0626/21,A/0626/PB17,A/0626/PB17X,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17 |
2527243 | Certificat d’analyse | 17/02/2025 | A/0626/99W,A/0626/10RSS,A/0626/30RSS,A/0626/27SS,A/0626/21,A/0626/PB17,A/0626/PB17X,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17 |
2526614 | Certificat d’analyse | 12/02/2025 | A/0626/99W,A/0626/10RSS,A/0626/30RSS,A/0626/27SS,A/0626/21,A/0626/PB17,A/0626/PB17X,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17 |
2526613 | Certificat d’analyse | 12/02/2025 | A/0626/99W,A/0626/10RSS,A/0626/30RSS,A/0626/27SS,A/0626/21,A/0626/PB17,A/0626/PB17X,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17 |
2525548 | Certificat d’analyse | 05/02/2025 | A/0626/99W,A/0626/10RSS,A/0626/30RSS,A/0626/27SS,A/0626/21,A/0626/PB17,A/0626/PB17X,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetonitrile
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
17Minutes
49Secondes
9
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétonitrile, pour HPLC, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu