Learn More
Acétone, spécifié selon les exigences de la Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
29.70€ - 345.00€
Identifiants chimiques
CAS | 67-64-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.08 |
Numéro MDL | MFCD00008765 |
Clé InChI | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | propan-2-one |
SMILES | CC(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11924811
|
Thermo Scientific Acros
447450010 |
1 L |
29.70€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11934811
|
Thermo Scientific Acros
447450050 |
5 L | |||||||
11944811
|
Thermo Scientific Acros
447450250 |
25 L |
345.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
67-64-1 | |
58.08 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
CC(C)=O |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
propan-2-one |
Spécification
Acetone | |
67-64-1 | |
56.0°C | |
Bouteille en verre | |
0.79 | |
CH3COCH3 | |
0.32 mPa.s (20°C) | |
Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils | |
CC(C)=O | |
58.08 |
-95.0°C | |
0.7900 g/mL | |
-20°C | |
1.3585 | |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
15, 65 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-one | |
58.08 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Liquide et vapeur inflammables.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
GHS P Statement Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources.
No smoking.
Ground and bond container and receiving equipment
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-662-2
RUO – Research Use Only