Learn More
Acétone, spécifié selon les exigences de la Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetone |
Point de fusion | -95.0°C |
Densité | 0.7900 g/mL |
Point d’ébullition | 56.0°C |
Quantité | 1 L |
Point d’éclair | -20°C |
Conditionnement | Flacon en verre |
Indice de réfraction | 1.3585 |
Gravité spécifique | 0.79 |
Formule linéaire | CH3COCH3 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527023 | Certificat d’analyse | 16/02/2025 | 447450010,447450250,447450050 |
2524360 | Certificat d’analyse | 16/02/2025 | 447450010,447450250,447450050 |
2524176 | Certificat d’analyse | 16/02/2025 | 447450010,447450250,447450050 |
2032701 | Certificat d’analyse | 28/01/2025 | 447450010,447450250 |
1903714 | Certificat d’analyse | 28/01/2025 | 447450010,447450250 |
Sécurité et traitement
- Acetone
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Acetone