Learn More
Acétone, ACS, + de 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11317328
Acétone, ACS, + de 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317328
10 mL
Click to view available options
Quantité:
10 mL
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Code produit. 11317328
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 030698.AB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Acetone is a polar, aprotic solvent used in the synthesis and isolation of both organic and inorganic compounds and complexes. It plays a vital role in Jones oxidation. It is utilized for rinsing laboratory glasswares due to its low cost and volatility. It is used in the manufacture of various chemicals such as methyl isobutyl ketone, mesityl oxide, diacetone alcohol, acetic acid, iodoform, bromoform, rayon, photographic films, paint and varnish removers. It is also useful in the synthesis of t-butanesulfinamide, terpenes, thiol-stabilized gold colloids, calixphyrin macrocycles and trispyrazolylborate platinum compounds. It plays an important role in protein crystallization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetoneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
Point de fusion °C to 94°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.791
Point d’ébullition 56°C
Quantité 10 mL
Point d’éclair -17°C (1°F)
Odeur Characteristic
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.359
Plage de pourcentage du dosage >99.5%
Tension de vapeur 247 hPa (185mm Hg) at 20°C
Numéro UN 1090; Colorless
Beilstein 635680
Informations sur la solubilité Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Poids de la formule 58.08
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN28L024 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/03/2025 Catalog Number030698.K2,030698.M1,030698.AB,030698.AP,030698.K7
Numéro de lotM30L007 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/02/2025 Catalog Number030698.K2,030698.M1,030698.AB,030698.AP,030698.K7
Numéro de lotY06K028 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog Number030698.K2,030698.M1,030698.AB,030698.AP,030698.K7
Numéro de lotW18K038 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2024 Catalog Number030698.K2,030698.M1,030698.AB,030698.AP,030698.K7
Numéro de lotU16K027 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/08/2024 Catalog Number030698.K2,030698.M1,030698.AB,030698.AP,030698.K7
Nom du produit
Acétone, ACS, + de 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >