Learn More
Acétone, 99,8 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10481173
Acétone, 99,8 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10481173
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Code produit. 10481173
Marque: Thermo Scientific Acros 268310010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetoneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
Point de fusion -95.0°C
Absorbance (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 350nm, 0.005 max. at 360nm, 0.005 max. at 370nm, 0.09 max. at 340nm, 0.3 max. at 335nm, 1 max. at 330nm
% min. CAS 99.75
Acidité ≤0.0003meq/g
% max. CAS 100.0
Alcalinité ≤0.0003meq/g
Informations sur la décomposition >4°C
Densité 0.7900g/mL
Point d’ébullition 56.0°C
Quantité 1 L
Point d’éclair −20°C
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3585
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Résidus après évaporation ≤0.0002%
Gravité spécifique 0.79
Formule linéaire CH3COCH3
Tension de vapeur Vapor Pressure: 247mbar at 20°C
Numéro UN 1090; Colorless
Viscosité 0.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, IV, 3180
Eau ≤0.1%
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Merck Index 15, 65
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Poids de la formule 58.08
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2522458 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number268310010,268310025
Numéro de lot2402236 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number268310010,268310025
Numéro de lot2522456 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number268310010,268310025
Numéro de lot2402238 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number268310010,268310025
Numéro de lot2498697 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number268310010,268310025
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétone, 99,8 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals >