Learn More
Acétone, qualité HPLC, + de 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11338207
Acétone, qualité HPLC, + de 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11338207
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 x 1 L
Code produit. 11338207
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 022928.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
Point de fusion °C to 94°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.791
Point d’ébullition 56°C
Quantité 1 L
Point d’éclair -17°C (1°F)
Odeur Characteristic
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.359
Plage de pourcentage du dosage >99.5%
Tension de vapeur 247 hPa (185mm Hg) at 20°C
Beilstein 635680
Informations sur la solubilité Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Poids de la formule 58.08
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS14K839 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/09/2024 Catalog Number022928.K2,022928.M1,022928.K7,022928.K4,022928.M6
Numéro de lotW30K942 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/09/2024 Catalog Number022928.K2,022928.M1,022928.K7,022928.K4,022928.M6
Numéro de lotR10K812 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/05/2024 Catalog Number022928.K2,022928.M1,022928.K7,022928.K4,022928.M6
Numéro de lotQ15K795 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/05/2024 Catalog Number022928.K2,022928.M1,022928.K7,022928.K4,022928.M6
Numéro de lotZB733492 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/01/2024 Catalog Number022928.K2,022928.M1,022928.K7,022928.K4,022928.M6
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone, HPLC Grade, 99.5+%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetone
Nom du produit
Acétone, qualité HPLC, + de 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >