Learn More
Acétone, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,8 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15654510
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
6 pièces
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Code produit. 15654510
Marque: Honeywell-Chromasolv 348501L
Demander un format en vrac ou personnalisé
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
L’intensité de luminescence de l’acétone dépend des composants de la solution.1 L’absorption de la lumière UV par l’acétone entraîne sa photolyse et la production de rayons.1
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
Point de fusion -94°C
Note relative au nom for HPLC
Densité 0.791g/mL at 25°C
Point d’ébullition 56°C (760 mmHg)
Quantité 1 L
Indice de réfraction n20/D 1.359
Formule linéaire CH3COCH3
Tension de vapeur 184mmHg (20°C)
Beilstein 635680
Poids de la formule 58.08g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité CHROMASOLV
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.