Learn More
Acetazolamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
33.77€ - 90.55€
Identifiants chimiques
CAS | 59-66-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6N4O3S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 222.24 |
Numéro MDL | MFCD00003105 |
Clé InChI | BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acetazolamide, diamox, acetazolamid, diacarb, glaupax, defiltran, nephramide, acetamox, cidamex, diluran |
CID PubChem | 1986 |
ChEBI | CHEBI:27690 |
Nom IUPAC | N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acétamide |
SMILES | CC(=O)NC1=NN=C(S1)S(N)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11371947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07562.06 |
5 g |
33.77€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11381947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07562.14 |
25 g |
90.55€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Acetazolamide acts as a carbonic anhydrase inhibitor which increases cerebral blood flow. It inhibits water permeability of membranes by interacting with aquaporins. It is used for the medical treatment of glaucoma, epileptic seizure, idiopathic intracranial hypertension, altitude sickness, cystinuria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
SolubilitéSoluble dans le NH4OH (50 mg/ml), le DMSO, le méthanol et légèrement soluble dans l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants. Les matières incompatibles sont des agents oxydants, des bases.
Identifiants chimiques
59-66-5 | |
222.24 | |
BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N | |
1986 | |
N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acétamide |
C4H6N4O3S2 | |
MFCD00003105 | |
acetazolamide, diamox, acetazolamid, diacarb, glaupax, defiltran, nephramide, acetamox, cidamex, diluran | |
CHEBI:27690 | |
CC(=O)NC1=NN=C(S1)S(N)(=O)=O |
Spécification
Acetazolamide | |
∽255°C (decomposition) | |
MFCD00003105 | |
14,53 | |
Soluble in NH4OH (50mg/mL),DMSO,Methanol and slightly soluble in Ethanol. | |
CC(=O)NC1=NN=C(S1)S(N)(=O)=O | |
222.24 | |
CHEBI:27690 | |
99% |
59-66-5 | |
C4H6N4O3S2 | |
212994 | |
acetazolamide, diamox, acetazolamid, diacarb, glaupax, defiltran, nephramide, acetamox, cidamex, diluran | |
BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N | |
N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acétamide | |
1986 | |
222.25 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H360
missing translation for 'einecsNumber' : 200-440-5
missing translation for 'rtecsNumber' : AC8225000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante