Learn More
Acetazolamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381947
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11381947
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L07562.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 59-66-5 | C4H6N4O3S2 | 222.24 g/mol
Acetazolamide acts as a carbonic anhydrase inhibitor which increases cerebral blood flow. It inhibits water permeability of membranes by interacting with aquaporins. It is used for the medical treatment of glaucoma, epileptic seizure, idiopathic intracranial hypertension, altitude sickness, cystinuria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le NH4OH (50 mg/ml), le DMSO, le méthanol et légèrement soluble dans l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants. Les matières incompatibles sont des agents oxydants, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-66-5
Formule moléculaire C4H6N4O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Numéro MDL MFCD00003105
Clé InChI BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetazolamide, diamox, acetazolamid, diacarb, glaupax, defiltran, nephramide, acetamox, cidamex, diluran
CID PubChem 1986
ChEBI CHEBI:27690
Nom IUPAC N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=NN=C(S1)S(N)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetazolamide
Point de fusion ∽255°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 212994
Merck Index 14,53
Informations sur la solubilité Soluble in NH4OH (50mg/mL),DMSO,Methanol and slightly soluble in Ethanol.
Poids de la formule 222.25
Pourcentage de pureté 99%