Learn More
Acetazolamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11371947
Acetazolamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371947
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11371947
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L07562.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Acetazolamide acts as a carbonic anhydrase inhibitor which increases cerebral blood flow. It inhibits water permeability of membranes by interacting with aquaporins. It is used for the medical treatment of glaucoma, epileptic seizure, idiopathic intracranial hypertension, altitude sickness, cystinuria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le NH4OH (50 mg/ml), le DMSO, le méthanol et légèrement soluble dans l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants. Les matières incompatibles sont des agents oxydants, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-66-5
Formule moléculaire C4H6N4O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Numéro MDL MFCD00003105
Clé InChI BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetazolamide, diamox, acetazolamid, diacarb, glaupax, defiltran, nephramide, acetamox, cidamex, diluran
CID PubChem 1986
ChEBI CHEBI:27690
Nom IUPAC N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=NN=C(S1)S(N)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetazolamide
Point de fusion ∽255°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 212994
Merck Index 14,53
Informations sur la solubilité Soluble in NH4OH (50mg/mL),DMSO,Methanol and slightly soluble in Ethanol.
Poids de la formule 222.25
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10241524 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/06/2022 Catalog NumberL07562.14,L07562.06
Numéro de lot10192307 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL07562.14,L07562.06
Numéro de lot10235413 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL07562.14,L07562.06
Numéro de lot10215598 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL07562.14,L07562.06
Numéro de lot10175035 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberL07562.14,L07562.06
Nom du produit
Acetazolamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >