Learn More
ACES, JustPURE™, poudre blanche, Fisher BioReagents Code produit.: 10819020
ACES, JustPURE™, poudre blanche, Fisher BioReagents
Code produit. 10819020
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
Code produit. 10819020
Marque: Fisher BioReagents BP2935100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Absorbance 0.05 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm
Nom chimique ou matériau ACES
CAS 7365-82-4
Point de fusion 270°C
Couleur Blanc
Informations sur la décomposition 293°C
pH 3.6 to 4.4
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Formule moléculaire C4H10N2O4S
Conditionnement Flacon poly
Synonyme N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Nom IUPAC Acide2-[(2-amino-2-oxoéthyl)amino]éthanesulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 182.194
CID PubChem 81832
ChEBI CHEBI:39062
Poids de la formule 182.2
Pourcentage de pureté 99,0% min
Qualité JustPURE™
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • ACES
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
ACES, JustPURE™, poudre blanche, Fisher BioReagents >