Learn More
Fisherbrand™ pH-mètre portable accumet™ AE6
pH-mètre portatif Fisherbrand Accumet AE6, comprenant : une électrode de pH / de température, précision : +/- 0,01 pH, +/-0,5°C, +/- 1 mV, plage : -1 000 à 1 000 mV, 0 à 14, résolution : 0,01, 1 mV, 0,1°C, type de batterie : 4 x AAA
528.00€ - 810.00€
Spécification
Précision (mV) ±1
Précision (pH) ±0,01
Précision (température) ±0,5°C
À utiliser avec (application) Applications
  • Test la qualité de l’eau : Pour l’analyse de l’eau des piscines et des thermes, processus lithographiques, analyse de l’eau des chaudières et des tours de refroidissement et tout type de test d’assurance qualité et de qualité de l’eau
  • Environnement/agriculture
Étalonnage Options d’étalonnage du tampon de pH :
  • États-Unis : pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
15523653
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
13-636-AE6
pH-mètre/redox AE6, couvercle/support en caoutchouc, électrode combinée pH/température 3 en 1 ECFC7352901B et kit de transport pH
528.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15533653
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
13-636-AE6B
pH-mètre AE6/ORP, couvercle/support en caoutchouc, électrode de pH à double jonction ECFC7252201B et kit de transport de pH
810.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
Description
pH-mètre portatif Fisherbrand Accumet AE6, comprenant : une électrode de pH / de température, précision : +/- 0,01 pH, +/-0,5°C, +/- 1 mV, plage : -1 000 à 1 000 mV, 0 à 14, résolution : 0,01, 1 mV, 0,1°C, type de batterie : 4 x AAA
 Caractéristiques du produit :
  • Étalonnage multipoint sur simple pression d’un bouton (jusqu’à cinq points) avec une précision à pleine échelle de ±1 %
  • Option d’étalonnage automatique rapide et facile ou d’étalonnage manuel personnalisé proche de l’échantillon
  • Sélection automatique des mesures de conductivité / TDS pour réponse rapide et meilleure résolution sur une large plage de mesures
  • Compensation automatique de la température (ATC) pour une précision optimale avec des températures fluctuantes
  • La fonction "Hold" fige temporairement la lecture pour une visualisation aisée
  • L’arrêt automatique économise la batterie après une période sans utilisation
  • Auto-diagnostic avec codes d’erreur explicites pour un dépannage facile
  • Le grand écran LCD personnalisé offre une bonne lisibilité même à distance
  • Électrode avec ATC intégrée conçue pour minimiser la présence de bulles d’air lors de la mesure
  • La botte en caoutchouc protectrice protège l’instrument de mesure des chutes accidentelles et possède un support intégré robuste facilitant les tâches effectuées sur paillasse
  • Kit contient tout le nécessaire à l’étalonnage et la mesure dans un étui de transport robuste
Applications :
  • Analyses de routine : pour des contrôles de conductivité ou de TDS rapides et précis en laboratoires, sur le terrain et en établissements scolaires.
  • Environnement / agriculture : utile aux contrôles des nutriments et fertilisants dans les cultures hydroponiques et l’industrie agricole.
  • Tests de qualité de l’eau : pour l’analyse de l’eau calcaire, de l’eau non traitée, de l’eau de rinçage industrielle, de l’eau potable, des effluents aqueux, de l’eau des piscines et de l’eau en entrée de processus. Idéal pour tous types de test d’assurance qualité, d’industrie d’impression et de qualité de l’eau
Spécification
Spécification
±1
±0,5°C
Options d’étalonnage du tampon de pH :
  • États-Unis : pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45
0,01
1 mV
0°C à 100°C
Automatique / Manuel (0 à 100°C)
Portable Meter
±0,01
Applications
  • Test la qualité de l’eau : Pour l’analyse de l’eau des piscines et des thermes, processus lithographiques, analyse de l’eau des chaudières et des tours de refroidissement et tout type de test d’assurance qualité et de qualité de l’eau
  • Environnement/agriculture
0 à 14
-1000 à 1000 mV
1 à 5
0,1°C
4 x AAA
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ pH-mètre portable accumet™ AE6