Learn More
Fisherbrand™ Électrode de pH à gel à jonction double accumet™ AE series
Les électrodes de pH Fisherbrand™ accumet™ série AE sont compatibles avec le pH-mètre AE150 accumet™ pour des mesures de pH de routine à un prix abordable.
Marque:  Fisherbrand™ 13-620-299B
101.32 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15593633
  • 142.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
L’électrode de pH à jonction double de la série AE accumet est idéale pour les mesures de pH de routine. Convient à une utilisation avec des échantillons contenant du TRIS, des sulfures, des halogénures, des métaux lourds ou des protéines.
Caractéristiques du produit :
    • Électrode de pH combinée à jonction double
    • Référence gélifiée nécessitant peu d’entretien
    • Corps en plastique durable
    • 90Longueur de corps en mm
    • Connexion BNC
    • Câble de 1 mètre
Prestations de service
6 mois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
BNC
0°C à 80°C
90 mm
pH de 1 à 13
PH-mètre 13-636-AE150 accumet AE150
Électrode de pH à gel à double jonction
Plastique
Vidéos
  • Fisherbrand - accumet AE150 benchtop pH meter
    Designed for routine pH measurements in the lab with convenience in mind – simple functionality, stored data sets in a non-volatile memory and attachable electrode stand.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:39
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:39
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand accumet AE150 benchtop pH meter
Nom du produit
Fisherbrand™ Électrode de pH à gel à jonction double accumet™ AE series > Électrode de pH à gel à double jonction