Learn More
Fisherbrand™ Électrode de pH à gel pH/ATC
Les électrodes de pH Fisherbrand™ accumet™ AE series sont compatibles avec le pH-mètre AE150 accumet pour des mesures de pH de routine à un prix abordable.
Marque:  Fisherbrand™ 13-620-AE6
135.36 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15503643
  • 190.32€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
L'électrode en gel à double jonction accumet AE series est conçue pour une utilisation de base avec des échantillons qui ne contiennent pas de TRIS, sulfures, halogénures, métaux lourds ou protéines.
Caractéristiques du produit :
  • Électrode de pH combinée à simple jonction avec capteur de température intégré (3 en 1)
  • Référence gélifiée nécessitant peu d’entretien
  • Corps en plastique durable
  • Longueur de corps de 90 mm
  • Connexion BNC
  • Câble de 1 mètre
Prestations de service
6 mois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
BNC
0°C à 80°C
90 mm
pH de 1 à 13
PH-mètre 13-636-AE150 accumet AE150
Électrode de pH/ATC à gel à jonction unique
Plastique
Vidéos
  • Fisherbrand - accumet AE150 benchtop pH meter
    Designed for routine pH measurements in the lab with convenience in mind – simple functionality, stored data sets in a non-volatile memory and attachable electrode stand.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand accumet AE150 benchtop pH meter
    Nom du produit
    Fisherbrand™ Électrode de pH à gel pH/ATC > Électrode de pH/ATC à gel à jonction simple