Learn More
Fisherbrand™ pH-mètres de paillasse accumet™ AB150
Instrument compact à prix abordable, au fonctionnement intuitif et simple et aux mesures de grande précision. Les pH-mètres de paillasse Fisher Scientific accumet AB150 possèdent un grand écran rétro-éclairé qui offre une grande visibilité en environnement de laboratoire. Le pH-mètre accumet AB150 est l’un des appareils de mesure préférés du secteur lorsque fiabilité et reproductibilité des mesures sont importantes.
Marque: Fisherbrand™ 01X605701
Includes: pH-mètre de paillasse AB150 accumet, électrode de pH / à compensation automatique de température à corps en époxy rechargeable, à double jonction et compatible TRIS (13-620-631), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation universelle 100/240 V
Description
Instrument compact à prix abordable, au fonctionnement intuitif et simple et aux mesures de grande précision. Les pH-mètres de paillasse Fisherbrand accumet AB150 possèdent un grand écran rétroéclairé qui offre une excellente visibilité dans les environnements de laboratoire. Le pH-mètre accumet AB150 est l’un des appareils de mesure préférés du secteur lorsque fiabilité et reproductibilité des mesures sont importantes.
- Affichage graphique rétroéclairé avec date et heure, indicateur de stabilité et alarmes
- Un à six points d’étalonnage de pH avec résolution de 0.001 pH
- Reconnaissance automatique du tampon de pH avec quatre jeux de tampon ou l’option tampon personnalisé
- Affichage de la pente de pH et de l’écart
- Étalonnage mV relatif un point
- Étalonnage de la sonde de température ATC un point
- Compensation de température automatique ou manuelle, affichée en °C ou °F
- Protection par mot de passe de l’étalonnage et des modes de configuration
- Stockage de 500 jeux de données
- Interfaces RS232 et USB
- Interface multilingue anglais, allemand, chinois, français, italien et espagnol
- Sonde d’agitation en option (BSP 13 - 620) à cinq vitesse
Modèles d’étalonnage avec traçabilité NIST(-CERT)
- Pour répondre aux recommandations d’assurance qualité ISO, FDA, USDA et EPA
- Précision à cinq points de test sur toute la gamme de pH
- Précision à cinq points de test sur toute la plage de mV correspondante
- Test réalisé par un laboratoire agréé, avec certificat de traçabilité NIST
Caractéristiques
- Gamme de pH : -2.000 à 20.000 pH
- Résolution de pH : 0.1, 0.01, 0.001 pH
- Précision de pH : ±0.002 pH
- Plage de mV : ±2000.0 mV
- Résolution de mV : 0.1 mV
- Précision de mV : ±0.2 mV ou ±0.05 %, la valeur la plus élevée prévalant
- Ajustement de l’écart de mV : Jusqu’à ±150 mV
- Plage de températures : 0° à 100°C (32° à 212.0°F)
- Résolution de la température : 0.1°C (0.1°F)
- Précision de la température : ±0.3°C (±0.5°F)
- Points d’étalonnage : 1 à 6 points avec reconnaissance automatique du tampon
- Étalonnage de la température ATC : Écart par incréments de 0.1°C ; Plage d’écart : ±5°C (±9°F)
- Test automatique : Oui
- Entrées : BNC, mini-jack ATC, terre
- Alimentation électrique requise : 100 à 240 VCA, 50 / 60Hz
Applications
Enseignement, recherche, AQ / CQ, eau potable, eaux usées, alimentation, boissons, industrie
Inclut :
13-636-AB150A : pH-mètre accumet AB150, support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation électrique universelle 100 / 240 V.
13-636-AB150 : pH-mètre accumet AB150, électrode pH/ATC compatible TRIS à jonction double rechargeable avec corps en époxy (13-620-631), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation électrique universelle 100 / 240 V.
13-636-AB150B : pH-mètre accumet AB150, électrode pH compatible TRIS à jonction double rechargeable avec corps en verre (13-620-183A), sonde de température ATC (13-620-19), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation électrique universelle 100 / 240 V.
AB150ACERT : pH-mètre accumet AB150, support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation électrique universelle 100 / 240 V, certificat NIST.
AB150CERT : pH-mètre accumet AB150, électrode pH/ATC compatible TRIS à jonction double rechargeable avec corps en époxy (13-620-631), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation électrique universelle 100 / 240 V, certificat NIST.
AB150BCERT : pH-mètre accumet AB150, électrode pH compatible TRIS à jonction double rechargeable avec corps en verre (13-620-183A), sonde de température ATC (13-620-19), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation électrique universelle 100 / 240 V, certificat NIST.
Certifications
Sélectionner les modèles disposant du certificat de traçabilité fourni par le NIST
Prestations de service
3 ans pour l’instrument de mesure
Spécification
Instrument de mesure, électrode de pH/ATC compatible TRIS (13-620-631), bras d’électrode, câbles RS-232 et USB, alimentation 100/240 V | |
±0,2 | |
Manuel, réglable (peut être sélectionné toutes les 3 à 3 600 s), imprimante ou format CSV | |
-2 à 20 | |
Jusqu’à 6 préréglées ou 5 personnalisées | |
0.1 mV | |
0°C à 100°C | |
LCD | |
BNC, ATC | |
3 ans | |
100/240 V |
±0,3°C | |
±0,002 | |
RS-232 (fiche phono), port USB mini-B, agitateur | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
± 2000 | |
1 à 6 | |
0,1°C | |
500 | |
Sans certificat de pH avec traçabilité NIST | |
Kit de réactif pH AB150 | |
50/60 Hz |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Fisherbrand accumet AB150 pH Meter
-
Fisherbrand accumet AB150 pH Meter (FR)
-
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Accessoires et services
-
Fisherbrand™ Béchers de forme basse X10 600mL Bécher, forme basse, verre bor... Code produit: 15429083
74.65€ / 10 pièces