Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ XL C18
Utilisez ces colonnes à noyau solide pour assurer une rétention optimale pour une large gamme d’analytes apolaires dans de nombreuses applications.
414.77€ - 913.39€
Spécification
Pression max. | 8 700 psi (600 bars) |
---|---|
Granulométrie | 4 μm |
pH | 1 à 11 |
Porosité | 80 Å |
Surface spécifique | 130 m²/g |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12880743
|
Thermo Scientific™
74104-052130 |
4 μm | 2,1 mm | 50 mm |
718.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12860743
|
Thermo Scientific™
74104-102130 |
4 μm | 2,1 mm | 100 mm |
783.23€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12870743
|
Thermo Scientific™
74104-103030 |
4 μm | 3 mm | 100 mm |
783.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12800753
|
Thermo Scientific™
74104-104630 |
4 μm | 4,6 mm | 100 mm |
783.23€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12820753
|
Thermo Scientific™
74104-153030 |
4 μm | 3 mm | 150 mm |
828.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12830753
|
Thermo Scientific™
74104-154630 |
4 μm | 4,6 mm | 150 mm |
828.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12860753
|
Thermo Scientific™
74104-253030 |
4 μm | 3 mm | 250 mm |
913.39€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12850753
|
Thermo Scientific™
74104-254630 |
4 μm | 4,6 mm | 250 mm |
872.58€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12870753
|
Thermo Scientific™
74104-012101 |
4 μm | 2,1 mm | 10 mm |
447.29€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12890753
|
Thermo Scientific™
74104-014001 |
4 μm | 4 mm | 10 mm |
414.77€
4 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12880753
|
Thermo Scientific™
74104-013001 |
4 μm | 3 mm | 10 mm |
447.29€
4 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12850743
|
Thermo Scientific™
74104-054630 |
4 μm | 4,6 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12890743
|
Thermo Scientific™
74104-053030 |
4 μm | 3 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12840753
|
Thermo Scientific™
74104-252130 |
4 μm | 2,1 mm | 250 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12810753
|
Thermo Scientific™
74104-152130 |
4 μm | 2,1 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Optimisez les méthodes HPLC classiques grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18. Les particules de 4 µm à noyau solide, d’une grande robustesse, garantissent une très haute efficacité dans les limites de pression HPLC standard. Le taux de greffage élevé fournit une rétention optimale pour une large gamme d’analytes apolaires dans de nombreuses applications. La technologie de greffage robuste et les procédures de remplissage automatisé garantissent à ces colonnes une excellente reproductibilité et une longue durée de vie.
Sélectivité optimale pour les composés apolaires- Mécanisme d’interaction hydrophobe
- Les particules de 4 μm reposant sur la technologie Core Enhanced et la répartition des particules réduisent l’élargissement de bande et améliorent l’efficacité de la séparation pour les méthodes HPLC classiques.
- La couverture de surface élevée en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic.
- La conception à particules de 4 μm à noyau solide signifie qu’aucune modification de la méthode ni du système n’est nécessaire.
- Technologie de greffage avancée
- Procédure de remplissage automatisé
Spécification
8 700 psi (600 bars) | |
1 à 11 | |
130 m²/g | |
L1 | |
Accucore | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
4 μm | |
80 Å | |
60°C | |
C18 | |
7 % | |