Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ XL C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 7% ; Taille des pores : 80 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Thermo Scientific™ 74104-153030
Code produit. 12820753
  • 857.57€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Optimisez les méthodes HPLC classiques grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18. Les particules de 4 μm à noyau solide, d’une grande robustesse, garantissent une très haute efficacité dans les limites de pression HPLC standard. Le taux de greffage élevé fournit une rétention optimale pour une large gamme d’analytes apolaires dans de nombreuses applications. La technologie de greffage robuste et les procédures de remplissage automatisé garantissent à ces colonnes une excellente reproductibilité et une longue durée de vie.
Sélectivité optimale pour les composés apolaires
  • Mécanisme d’interaction hydrophobe
Haute efficacité de séparation pour une meilleure résolution et une sensibilité optimisée
  • Les particules de 4 µm à technologie Core Enhanced et la répartition des particules réduisent l’élargissement de bande et améliorent l’efficacité de la séparation pour les méthodes HPLC classiques.
  • La couverture de surface élevée en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic.
Même système, même méthode, meilleurs résultats
  • La conception à noyau solide des particules de 4 µm signifie qu’aucune modification de la méthode ni du système n’est nécessaire.
Excellentes reproductibilité et robustesse
  • Technologie de greffage avancée
  • Procédure de remplissage automatisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Colonne analytique
HPLC
8700 psi (600 bars)
1 à 11
130 m²/g
L1
Accucore
7 %
Oui
3 mm
150 mm
4 μm
80 Å
60°C
C18
Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure
Phase inverse
Phase inverse
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.