Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ XL C18
Utilisez ces colonnes à noyau solide pour assurer une rétention optimale pour une large gamme d’analytes apolaires dans de nombreuses applications.
Marque: Thermo Scientific™ 74104-254630
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Optimisez les méthodes HPLC classiques grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18. Les particules de 4 μm à noyau solide, d’une grande robustesse, garantissent une très haute efficacité dans les limites de pression HPLC standard. Le taux de greffage élevé fournit une rétention optimale pour une large gamme d’analytes apolaires dans de nombreuses applications. La technologie de greffage robuste et les procédures de remplissage automatisé garantissent à ces colonnes une excellente reproductibilité et une longue durée de vie.
Sélectivité optimale pour les composés apolaires- Mécanisme d’interaction hydrophobe
- Les particules de 4 µm à technologie Core Enhanced et la répartition des particules réduisent l’élargissement de bande et améliorent l’efficacité de la séparation pour les méthodes HPLC classiques.
- La couverture de surface élevée en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic.
- La conception à noyau solide des particules de 4 µm signifie qu’aucune modification de la méthode ni du système n’est nécessaire.
- Technologie de greffage avancée
- Procédure de remplissage automatisé
Spécification
Colonne analytique | |
HPLC | |
8 700 psi (600 bars) | |
1 à 11 | |
130 m²/g | |
L1 | |
Accucore | |
7 % | |
Oui |
4,6 mm | |
250 mm | |
4 μm | |
80 Å | |
60°C | |
C18 | |
Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.