Learn More
IKA™ Agitateur à ancre R 1331
L’élément d’agitateur en forme d’ancre vertical parfaitement est adapté aux liquides de moyenne à haute viscosité.
Marque:  IKA™ 0002022400
Code produit. 10140401
  • 650.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Flux tangentiel
  • Taux de cisaillement élevé sur les bords
  • Dépôts minimums sur la paroi du récipient
  • À utiliser à basse vitesse
  • À utiliser pour les réactions de polymères, la distribution uniforme de contenus élevés en minéraux dans les liquides
  • Idéal pour les liquides de moyenne à haute viscosité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,3 in
Utilisé à basse vitesse
1000 tr/min
8 mm
1 Paquets
Agitateur à ancre
Nom du produit
IKA™ Agitateur à ancre R 1331 > R1331 ; dia. tête d'agitateur : 9 cm