Learn More
Caframo™ Pâle d’ancrage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
51 mm
102 mm
127 mm
254 mm
Dimensions (L x l x H):
400 x 51 x 51 mm (16 x 2 x 2 in)
914 x 102 x 102 mm (36 x 4 x 4 in)
914 x 127 x 127 mm (36 x 5 x 5 in)
914 x 254 x 127 mm (36 x 10 x 5 in)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Acier inoxydable 316L électropoli
- Soudé à l’arbre
- Cisaillement élevé sur les bords, peut être utilisé près de la paroi du récipient
- Parfois appelé pâles de balayage
- Faible vitesse, mélange hautement visqueux, flux tangentiel
- Pâle d’ancrage U510 : À utiliser uniquement avec l’agitateur vertical Caframo™ Ultra Torque BDC1850
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) | 4 in |
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,375 in |
| Diamètre (métrique) | 102 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 9,5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur vertical Caframo™ |
| À utiliser avec (application) | Faible vitesse, mélange hautement visqueux, flux tangentiel |
| Modèle | U044 |
| Type | Turbine ancre |
| Poids (métrique) | 280 g |
| Dimensions (L x l x H) | 914 x 102 x 102 mm (36 x 4 x 4 in) |
| Afficher plus |