Learn More
BINDER™ Port d’accès
Access port with silicone plug for use with KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, and KBF PRO 1600.
505.00€ - 943.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600 |
---|---|
Matériau | Silicone |
Type | Access Port |
Code produit | Marque | Taille du port | Ports | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du port | Ports | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30238386
|
BINDER™
8012-2489 |
30 mm | 1 on Left Side |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238372
|
BINDER™
8012-2490 |
50 mm | 1 on Left Side |
589.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238236
|
BINDER™
8012-2491 |
100 mm | 1 on Left Side |
943.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238212
|
BINDER™
8012-2492 |
30 mm | 1 on Right Side |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238366
|
BINDER™
8012-2493 |
50 mm | 1 on Right Side |
589.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238269
|
BINDER™
8012-2494 |
100 mm | 1 on Right Side |
943.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238341
|
BINDER™
8012-2495 |
50 mm | 1 on Top |
589.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238197
|
BINDER™
8012-2496 |
100 mm | 1 on Top |
943.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238368
|
BINDER™
8012-2500 |
30 mm | 1 on Top |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Round access port with silicone plug
- Choose between 30, 50, or 100 mm plug
- Available on left, right, or top of the chamber
- For use with KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, and KBF PRO 1600
Spécification
KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600 | |
Silicone | |
Access Port |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Port d’accès