Learn More
BINDER™ Port d’accès
Code produit. 30238269 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Taille du port:
30 mm
50 mm
100 mm
Ports:
1 au sommet
1 du côté droit
1 du côté gauche
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 30238269
Marque: BINDER™ 80122494
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Access port with silicone plug for use with KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, and KBF PRO 1600.
  • Round access port with silicone plug
  • Choose between 30, 50, or 100 mm plug
  • Available on left, right, or top of the chamber
  • For use with KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, and KBF PRO 1600
Spécification
À utiliser avec (équipement) KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600
Matériau Silicone
Type Access Port
Ports 1 du côté droit
Taille du port 100 mm