Learn More
BINDER™ Port d’accès
Access port with silicone plug for use with KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, and KBF PRO 1600.
Marque: BINDER™ 8012-2493
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Round access port with silicone plug
- Choose between 30, 50, or 100 mm plug
- Available on left, right, or top of the chamber
- For use with KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, and KBF PRO 1600
Spécification
KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600 | |
Access Port | |
50 mm |
Silicone | |
1 on Right Side |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Port d’accès > Access Port, 50 mm, Right
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu