Learn More
BINDER™ Port d’accès
Access port with silicone plug for use with KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, and KBF 1600.
505.00€ - 943.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600 |
---|---|
Matériau | Silicone |
Type | Access Port |
Code produit | Marque | Taille du port | Ports | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du port | Ports | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30238232
|
BINDER™
8012-2481 |
30 mm | 1 on Left Side |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238330
|
BINDER™
8012-2482 |
50 mm | 1 on Left Side |
589.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238375
|
BINDER™
8012-2483 |
100 mm | 1 on Left Side |
943.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238344
|
BINDER™
8012-2484 |
30 mm | 1 on Right Side |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238259
|
BINDER™
8012-2485 |
50 mm | 1 on Right Side |
589.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238256
|
BINDER™
8012-2486 |
100 mm | 1 on Right Side |
943.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238361
|
BINDER™
8012-2487 |
50 mm | 1 on Top |
589.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238210
|
BINDER™
8012-2488 |
100 mm | 1 on Top |
943.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238332
|
BINDER™
8012-2499 |
30 mm | 1 on Top |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Round access port with silicone plug
- Choose between 30, 50, or 100 mm plug
- Available on left, right, or top of the chamber
- For use with KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, and KBF 1600
Spécification
KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600 | |
Silicone | |
Access Port |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Port d’accès