Learn More
BINDER™ Port d’accès
Access port with silicone plug for use with KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, and KBF 1600.
Marque:  BINDER™ 8012-2485
Code produit. 30238259
  • 589.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Round access port with silicone plug
  • Choose between 30, 50, or 100 mm plug
  • Available on left, right, or top of the chamber
  • For use with KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, and KBF 1600
Spécification
Spécification
KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600
Access Port
50 mm
Silicone
1 on Right Side
Nom du produit
BINDER™ Port d’accès > Access Port, 50 mm, Right