Learn More
BINDER™ Port d’accès
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Taille du port:
30 mm
50 mm
100 mm
Ports:
1 au sommet
1 du côté droit
1 du côté gauche
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Round access port with silicone plug
- Choose between 30, 50, or 100 mm plug
- Available on left, right, or top of the chamber
- For use with KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, and KBF 1600
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600 |
| Matériau | Silicone |
| Type | Access Port |
| Ports | 1 du côté droit |
| Taille du port | 100 mm |