Learn More
Velp Scientifica™ Bloc MultiAluBlock™ à onze positions (15 x 20 mm)
S’utilise avec : Agitateurs à plaque chauffante AREX6
Marque:  Velp Scientifica™ A00000329
Code produit. 15875201
  • 76.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Utilisé pour effectuer de nombreuses réactions ce qui permet d’économiser du temps et de l’espace de paillasse
  • À utiliser avec les agitateurs à plaque chauffante Velp série 6
  • Interchangeables
Spécification
Spécification
15 mm
20 mm
Accessoire, bloc
Agitateurs à plaque chauffante AREX6
11 Positions
20 mm
Nom du produit
Velp Scientifica™ Bloc MultiAluBlock™ à onze positions (15 x 20 mm) > Accueillent les articles suivants : 11 flacons de 15 mm