Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres de disques en fibre de verre A/E
Filtres de qualité supérieure pour plusieurs méthodes biologiques et environnementales.
70.35€ - 307.00€
Spécification
Débit d’air | 60 L/min/cm2 |
---|---|
Type de filtre | Verre borosilicaté sans liant |
Porosité | 1 μm |
Stérilité | Non stérile |
Température (métrique) Max | 550°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17174521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61631 |
47 mm |
87.25€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17164521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61630 |
25 mm |
193.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17184521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61632 |
50 mm |
70.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17124531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61663 |
76 mm |
92.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17114531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61652 |
37 mm |
228.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17104531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61635 |
142 mm |
307.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17194521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
61633 |
102 mm |
150.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le type A/E répond aux exigences relatives aux essais de solides en suspension, comme décrit dans les méthodes normalisées d’examen de l’eau et des eaux usées, édition actuelle.
- Réduit les coûts de filtration et l’obstruction prématurée lors du filtrage de solutions difficiles à filtrer ou hautement contaminées.
Spécification
60 L/min/cm2 | |
1 μm | |
550°C |
Verre borosilicaté sans liant | |
Non stérile |