Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres de disques en fibre de verre A/E
Filtres de qualité supérieure pour plusieurs méthodes biologiques et environnementales.
Marque:  Cytiva (formerly Pall Lab) 61652
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.24700kg
Code produit. 17114531
  • 228.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 21-08-2024
Description
  • Le type A/E répond aux exigences relatives aux essais de solides en suspension, comme décrit dans les méthodes normalisées d’examen de l’eau et des eaux usées, édition actuelle.
  • Réduit les coûts de filtration et l’obstruction prématurée lors du filtrage de solutions difficiles à filtrer ou hautement contaminées.
Spécification
Spécification
60 L/min/cm2
1 μm
500/boîte
37 mm
Verre borosilicaté sans liant
Non stérile
550°C