Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres de disques en fibre de verre A/E
Filtres de qualité supérieure pour plusieurs méthodes biologiques et environnementales.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 61635
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.27550kg
Description
- Le type A/E répond aux exigences relatives aux essais de solides en suspension, comme décrit dans les méthodes normalisées d’examen de l’eau et des eaux usées, édition actuelle.
- Réduit les coûts de filtration et l’obstruction prématurée lors du filtrage de solutions difficiles à filtrer ou hautement contaminées.
Spécification
60 L/min/cm2 | |
1 μm | |
100/boîte | |
142 mm |
Verre borosilicaté sans liant | |
Non stérile | |
550°C |