Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques Microtiter™ à 96 puits
GREENER_CHOICE
Utilisez ces microplaques à 96 puits pour les applications en micro-volumes telles que le stockage, le transfert d’échantillons ou de réactifs, la dilution de série, l’hémagglutination, le groupage sanguin et la fixation du complément.
Marke:  Thermo Scientific™ 2205
99.99 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10558295
  • 135.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Les microplaques 96 puits Thermo Scientific™ Microtiter sont la solution idéale pour les applications en micro-volumes telles que le stockage, le transfert d’échantillons ou de réactifs, la dilution en série, l’hémagglutination, le groupage sanguin et la fixation du complément.
Caractéristiques :
  • À utiliser pour le criblage à haut débit et la recherche
  • Plaques transparentes pour les applications de colorimétrie
  • Dimensions standard, 128 × 86 mm
  • Disponibles avec des puits carrés en polystyrène et des puits carrés en vinyle
  • Les microplaques en vinyle Microtiter sont utilisées pour la fixation du complément, l’agglutination et le groupage sanguin.
  • Les microplaques en styrène Microtiter sont utilisées pour la fixation du complément, l’agglutination, les tests microbiologiques et le groupage sanguin.
Informations relatives à la commande :
Les microplaques en polystyrène sont disponibles dans des boîtes de 50 unités. Les microplaques en vinyle sont disponibles dans des boîtes de 25 ou 100 unités, en fonction du produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hydrophobe
Sans couvercle
50 sachet, 10 boîtes
Transparent
PS
96
Non traité
50
50 / Bte
Étalon
8 × 12
Microtiter™
Microplaque
400 μl
Non stérile
U
10
U96
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Microplaques Microtiter™ à 96 puits > Polystyrène, 400 μl, non stérile, fond en U
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt