Learn More
Greiner Bio-One Microplaque ELISA à 96 puits demi-surface
Pour applications de diagnostic et de recherche immunologique. Les microplaques ELISA standard à liaison élevée à 96 puits Greiner Bio-One sont exemptes de DNase, de RNase et d’ADN humain détectables.
140.00€ - 298.00€
Spécification
Format | Half-Area |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Couleur | Clear |
Matériau | Polystyrene |
Nbre de puits | 96 |
Code produit | Marque | Stérilité | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11990657
|
Greiner Bio-One
675101 |
Non stérile | Non traité |
288.96€
40 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10023733
|
Greiner Bio-One
675061 |
Non-sterile | Microlon 600 High Binding |
140.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10465385
|
Greiner Bio-One
675161 |
Stérile | Non traité |
298.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13014983
|
Greiner Bio-One
675001 |
Non stérile | Capacité de liaison moyenne Microlon |
198.22€
40 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Apyrogène
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Matériau : Polystyrène cristal transparent
- Codage alphanumérique des puits
- Adapté aux mesures de transmission
- Espacement entre puits : 9 mm
- Spécifiquement tre
Certifications
DIN ISO 9001
Spécification
Half-Area | |
Clear | |
96 |
8 x 12 | |
Polystyrene | |
40/Cs. |