Learn More
Greiner Bio-One Microplaque ELISA à 96 puits demi-surface
Pour applications de diagnostic et de recherche immunologique. Les microplaques ELISA standard à liaison élevée à 96 puits Greiner Bio-One sont exemptes de DNase, de RNase et d’ADN humain détectables.
Marque: Greiner Bio-One 675101
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Apyrogène
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Matériau : Polystyrène cristal transparent
- Codage alphanumérique des puits
- Adapté aux mesures de transmission
- Espacement entre puits : 9 mm
- Spécifiquement tre
Certifications
DIN ISO 9001
Spécification
Demi-surface | |
transparent | |
96 | |
Non traité | |
40/boîte |
8 x 12 | |
PS | |
Non stérile | |
Plat | |
Cheminée |