Learn More
Greiner Bio-One Microplaque ELISA à 96 puits demi-surface
Pour applications de diagnostic et de recherche immunologique. Les microplaques ELISA standard à liaison élevée à 96 puits Greiner Bio-One sont exemptes de DNase, de RNase et d’ADN humain détectables.
Marque: Greiner Bio-One 675061
Informations supplémentaires : Poids : 2.30000kg
Description
- Non-Pyrogenic
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Material: Crystal clear polystyrene
- Alphanumeric well coding
- Suitable for transmission measurements
- Well-to-well spacing: 9mm
- Specifically tre
Service Plan
No
Certifications
DIN ISO 9001
Prestations de service
No
Spécification
Half-Area | |
High Binding | |
Polystyrene | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
Chimney |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
Microlon 600 High Binding | |
40/Cs. |