Learn More
Eppendorf™ Plaques à 96 puits profonds DNA LoBind
Accélérez vos processus manuels et automatisés grâce à ces plaques à 96 puits en PP. Les plaques à 96 puits profonds Eppendorf™ DNA LoBind permettent un pipetage rapide sans éclaboussures, une excellente agitation et une centrifugation à haute vitesse.
194.78€ - 1155.60€
Spécification
Certifiés | Oui |
---|---|
Format | Étalon |
Méthode de détection | Analyse protéique quantitative |
Array | 8 x 12 |
Matériau | Polycarbonate |
Code produit | Marque | Couleur | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10369192
|
Eppendorf™
0030503104 |
Blanc | 40 |
427.70€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10103843
|
Eppendorf™
0030507100 |
Blanc | 120 |
1155.60€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10163983
|
Eppendorf™
0030507207 |
Blanc | 80 |
699.79€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10318672
|
Eppendorf™
0030503244 |
Bleu | 20 |
194.78€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10513503
|
Eppendorf™
0030503147 |
Bleu | 40 |
427.70€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10664093
|
Eppendorf™
0030503201 |
Blanc | 20 |
194.78€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Ces plaques en polypropylène associent une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation
- Conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles
- Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
- Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
- Grande résistance chimique
- G-safe - stabilité de centrifugation maximale
- LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
- Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR* (pour PCR*)
- Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
- DNA LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
- Autoclavables
- Disponibles en option avec un code-barres
Spécification
Oui | |
Analyse protéique quantitative | |
Polycarbonate | |
DNA LoBind | |
Oui | |
121°C |
Étalon | |
8 x 12 | |
96 | |
V | |
Pour les techniques de PCR |