Learn More
Eppendorf™ Plaques à 96 puits profonds DNA LoBind
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10163983 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Nb par paquet:
20
40
80
120
Conditionnement:
120 pièces
20 pièces
40 pièces
80 pièces
Code produit. 10163983
Marque: Eppendorf™ 0030507207
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accélérez vos processus manuels et automatisés grâce à ces plaques à 96 puits en PP. Les plaques à 96 puits profonds Eppendorf™ DNA LoBind permettent un pipetage rapide sans éclaboussures, une excellente agitation et une centrifugation à haute vitesse.
  • Ces plaques en polypropylène associent une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation
  • Conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles
  • Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
  • Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
  • Grande résistance chimique
  • G-safe - stabilité de centrifugation maximale
  • LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
  • Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR* (pour PCR*)
  • Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
  • DNA LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
  • Autoclavables
  • Disponibles en option avec un code-barres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifiés Oui
Format Étalon
Méthode de détection Analyse protéique quantitative
Array 8 x 12
Couleur Blanc
Matériau PC
Nbre de puits 96
Traitement de surface DNA LoBind
Volume total (métrique) du puits 1,0 mL
Type de puits V
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Pour les techniques de PCR
Stabilité thermique max. 121°C
Nb par paquet 80
Quantité 80/boîte