Learn More
Eppendorf™ Plaques à 96 puits profonds DNA LoBind
Tous les produits Eppendorf Produits
Code nomenclature Nacres: NB.15
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Nb par paquet:
20
40
80
120
Conditionnement:
120 pièces
20 pièces
40 pièces
80 pièces
Description
- Ces plaques en polypropylène associent une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation
- Conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles
- Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
- Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
- Grande résistance chimique
- G-safe - stabilité de centrifugation maximale
- LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
- Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR* (pour PCR*)
- Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
- DNA LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
- Autoclavables
- Disponibles en option avec un code-barres
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Sans substance causant des dommages à l'environnement
- Énergie renouvelable
- Sans danger pour la couche d'ozone
- Non toxique
Spécification
Spécification
| Certifiés | Oui |
| Format | Étalon |
| Méthode de détection | Analyse protéique quantitative |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | PC |
| Nbre de puits | 96 |
| Traitement de surface | DNA LoBind |
| Volume total (métrique) du puits | 0,5 mL |
| Type de puits | V |
| Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
| Numéro de lot | Type de certificat | Date | Code produit |
|---|---|---|---|
| O223799P | Certificat d’analyse | 30/10/2025 | 0030507100 |
| O221690M | Certificat d’analyse | 11/08/2025 | 0030507100 |
| O221691M | Certificat d’analyse | 11/08/2025 | 0030507100 |
| O221692M | Certificat d’analyse | 11/08/2025 | 0030507100 |
| O222403M | Certificat d’analyse | 11/08/2025 | 0030507100 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Plaques à 96 puits profonds DNA LoBind >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu