Learn More
Greiner Bio-One Microplaques en polypropylène à fond conique à 96 puits (V)
Améliorer de manière significative la qualité et la sensibilité des données dans les dosages biochimiques. Les microplaques à 96 puits en(V) en PP avec fond conique Greiner Bio-One sont exemptes de DNase, RNase et ADN humain détectables.
338.14€ - 668.86€
Spécification
Certifications/Conformité | Exemptes de DNase, de RNase, d’ADN humain et de pyrogènes |
---|---|
Format | Étalon |
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 8 x 12 |
Autoclavable | Non autoclavable |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10582123
|
Greiner Bio-One
651209 |
Noir |
668.86€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10365482
|
Greiner Bio-One
651205 |
Vert |
338.14€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10020242
|
Greiner Bio-One
651203 |
Rouge |
438.97€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Dimensions externes uniformes
- Espacement entre puits de 9 mm
- Comprend un codage alphanumérique
- Scellable avec des films adhésifs et un joint thermique
Spécification
Exemptes de DNase, de RNase, d’ADN humain et de pyrogènes | |
Sans couvercle | |
Non autoclavable | |
96 | |
V | |
128 x 85 x 15 mm |
Étalon | |
8 x 12 | |
PP | |
Non stérile | |
100/boîte |