Learn More
Greiner Bio-One Microplaques en polypropylène à fond conique à 96 puits (V)
Améliorer de manière significative la qualité et la sensibilité des données dans les dosages biochimiques. Les microplaques à 96 puits en(V) en PP avec fond conique Greiner Bio-One sont exemptes de DNase, RNase et ADN humain détectables.
Marque: Greiner Bio-One 651209
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 3.40200kg
Description
- Dimensions externes uniformes
- Espacement entre puits de 9 mm
- Comprend un codage alphanumérique
- Scellable avec des films adhésifs et un joint thermique
Spécification
Exemptes de DNase, de RNase, d’ADN humain et de pyrogènes | |
Sans couvercle | |
Non autoclavable | |
en PP | |
50 à 335 μl | |
V | |
100 | |
100/boîte | |
Cheminée |
Étalon | |
8 x 12 | |
Noir | |
96 | |
Non stérile | |
4800 × g (rotor à godets oscillants) | |
10 | |
–196deg;C à +121deg;C | |
128 x 85 x 15 mm |