Learn More
Sartorius Collecteurs 6 branche Microsart™
Support de filtration conçu pour s'adapter à différents besoins.
Marque:  Sartorius 168M6-BS250
5079.99 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16438203
  • 6710.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 100 % d'acier inoxydable pour un effort de nettoyage réduit
  • Autoclavabilité totale sans démontage
  • Ventilation stérile dans les applications critiques
  • Réduit le risque de contamination secondaire
  • Adaptateurs à connexion rapide pour un raccordement rapide des tubulures et une interconnexion rapide de 2 collecteurs
  • Faible hauteur de travail pour une utilisation ergonomique en flux laminaire
  • Détecte et quantifie avec précision les micro-organismes présents dans les échantillons liquides
  • Méthode de choix pour les tests de liquides
  • Fournit des résultats fiables et reproductibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Reusable
Entonnoirs Biosart™ 250
Non-sterile
Biosart 250 Manifold
924 mm
120 mm
Manifold
Acier inoxydable
1
250 ml
98 mm
Vidéos
  • Sartorius Microsart Manifold Adaptable To Your Needs NKS Beer
    Sartorius Microsart Manifold Adaptable To Your Needs NKS Beer
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Sartorius Microsart Manifold Adaptable To Your Needs NKS Beer
    Nom du produit
    Sartorius Collecteurs 6 branche Microsart™ > S’utilise avec : 250 entonnoirs Biosart™