missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbolite OVEN WITH FAN 300°C 66L 3216P1
Marque: Carbolite PF060-230SN+TMP-R38-3216P1
OVEN WITH FAN 300°C 66L 3216P1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Carbolite OVEN WITH FAN 300°C 66L 3216P1 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu