Learn More
Sartorius Collecteurs 6 branche Microsart™
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Type:
Collecteur Biosart 100
Collecteur Biosart 250
Collecteur d’entonnoir Microsart
Conditionnement:
1 pièce
Description
- 100 % d'acier inoxydable pour un effort de nettoyage réduit
- Autoclavabilité totale sans démontage
- Ventilation stérile dans les applications critiques
- Réduit le risque de contamination secondaire
- Adaptateurs à connexion rapide pour un raccordement rapide des tubulures et une interconnexion rapide de 2 collecteurs
- Faible hauteur de travail pour une utilisation ergonomique en flux laminaire
- Détecte et quantifie avec précision les micro-organismes présents dans les échantillons liquides
- Méthode de choix pour les tests de liquides
- Fournit des résultats fiables et reproductibles
Spécification
Spécification
| Jetable | Reusable |
| Type de filtre | Manifold |
| À utiliser avec (équipement) | Moniteurs Biosart™ 100 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Stérilité | Non-sterile |
| Quantité | 1 |
| Type | Collecteur Biosart 100 |
| Volume (métrique) | 100 ml |
| Longueur (métrique) | 924 mm |
| Largeur (métrique) | 98 mm |
| Afficher plus |