Learn More
5X Kinase Buffer A
Tampon kinase A 5X
201.00€ - 750.00€
Spécification
Concentration 5X
À utiliser avec (application) Pharmaceutique/biopharmaceutique, dosages et analyses de protéines
Conditions d’expédition Approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace humide ou sèche
Type de produit Tampon kinase A
Forme Liquide
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10013013
Afficher les documents
Invitrogen
PV3189
4 ml
201.00€
1 pièce
11300972
Afficher les documents
Invitrogen
PV6135
100 ml
750.00€
1 pièce
Description
Description
Le tampon de dosage Kinase A 5X est un tampon de dosage général de kinase concentré qui peut être utilisé avec diverses technologies de dosage telles que les dosages LanthaScreen™, Adapta™ et Z’-LYTE™.
Prêt à l’emploi et validé à l’aide des dosages LanthaScreen™, Adapta™ et Z’-LYTE™
  • Formulation concentrée 5X et optimisée
  • Manipulation simplifiée grâce au stockage à température ambiante
    Analyse aisée des kinases cibles à l’aide d’une plateforme Invitrogen™
    Pour obtenir davantage d’informations sur les dosages de kinase pouvant être utilisés avec notre tampon kinase A 5X, cliquez sur les liens suivants :
    Test de liaison LanthaScreen™ Eu
    Dosage d’activité LanthaScreen™
    Dosage de kinases Adapta™ Universal
    Kits de dosage de kinases Z´-LYTE™
    Gain d’espace dans les congélateurs
    Le tampon kinase 5X peut être stocké à température ambiante, vous offrant gain de temps et gain d’espace précieux dans les congélateurs.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • Spécification
    Spécification
    5X
    Approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace humide ou sèche
    Liquide
    Pharmaceutique/biopharmaceutique, dosages et analyses de protéines
    Tampon kinase A
    Documents
    Product Certifications
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    5X Kinase Buffer A