Learn More
5X Kinase Buffer A
Code produit. 10013013
Click to view available options
Quantité:
4 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10013013
Marque: Invitrogen PV3189
Tampon kinase A 5X
Le tampon de dosage Kinase A 5X est un tampon de dosage général de kinase concentré qui peut être utilisé avec diverses technologies de dosage telles que les dosages LanthaScreen™, Adapta™ et Z’-LYTE™.
Prêt à l’emploi et validé à l’aide des dosages LanthaScreen™, Adapta™ et Z’-LYTE™
  • Formulation concentrée 5X et optimisée
  • Manipulation simplifiée grâce au stockage à température ambiante
    Analyse aisée des kinases cibles à l’aide d’une plateforme Invitrogen™
    Pour obtenir davantage d’informations sur les dosages de kinase pouvant être utilisés avec notre tampon kinase A 5X, cliquez sur les liens suivants :
    Test de liaison LanthaScreen™ Eu
    Dosage d’activité LanthaScreen™
    Dosage de kinases Adapta™ Universal
    Kits de dosage de kinases Z´-LYTE™
    Gain d’espace dans les congélateurs
    Le tampon kinase 5X peut être stocké à température ambiante, vous offrant gain de temps et gain d’espace précieux dans les congélateurs.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Nom chimique ou matériau Tampon kinase A
    Concentration 5X
    À utiliser avec (application) Pharmaceutique/biopharmaceutique, dosages et analyses de protéines
    Forme physique Liquide
    Quantité 4 ml
    Comprend Le tampon kinase 5X A peut être expédié congelé ou à température ambiante. Il doit être stocké à température ambiante (20 à 30°C).