Learn More
5X Kinase Buffer A
Click to view available options
Quantité:
4 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le tampon de dosage Kinase A 5X est un tampon de dosage général de kinase concentré qui peut être utilisé avec diverses technologies de dosage telles que les dosages LanthaScreen™, Adapta™ et Z’-LYTE™.
Prêt à l’emploi et validé à l’aide des dosages LanthaScreen™, Adapta™ et Z’-LYTE™
Formulation concentrée 5X et optimisée
Manipulation simplifiée grâce au stockage à température ambiante
Analyse aisée des kinases cibles à l’aide d’une plateforme Invitrogen™
Pour obtenir davantage d’informations sur les dosages de kinase pouvant être utilisés avec notre tampon kinase A 5X, cliquez sur les liens suivants :
Test de liaison LanthaScreen™ Eu
Dosage d’activité LanthaScreen™
Dosage de kinases Adapta™ Universal
Kits de dosage de kinases Z´-LYTE™
Gain d’espace dans les congélateurs
Le tampon kinase 5X peut être stocké à température ambiante, vous offrant gain de temps et gain d’espace précieux dans les congélateurs.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Prêt à l’emploi et validé à l’aide des dosages LanthaScreen™, Adapta™ et Z’-LYTE™
Analyse aisée des kinases cibles à l’aide d’une plateforme Invitrogen™
Pour obtenir davantage d’informations sur les dosages de kinase pouvant être utilisés avec notre tampon kinase A 5X, cliquez sur les liens suivants :
Test de liaison LanthaScreen™ Eu
Dosage d’activité LanthaScreen™
Dosage de kinases Adapta™ Universal
Kits de dosage de kinases Z´-LYTE™
Gain d’espace dans les congélateurs
Le tampon kinase 5X peut être stocké à température ambiante, vous offrant gain de temps et gain d’espace précieux dans les congélateurs.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon kinase A |
| Concentration | 5X |
| À utiliser avec (application) | Pharmaceutique/biopharmaceutique, dosages et analyses de protéines |
| À utiliser avec (équipement) | Dosages Adapta™ et Z-LYTE™ ; |
| pH | 7,5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 ml |
| Comprend | HEPES 250 mM (pH 7,5), MgCl2 50 mM, EGTA 5 mM et Brij-35 0,05 % |