Learn More
Fisherbrand™ 5LT Vacuum pump oil
Triple-distilled hydrocarbon oil for use in CRVpro pumps. Provides the proper viscosity, low vapor pressure, and chemical stability needed to produce peak pumping efficiency.
Marque: Fisherbrand™ 800995-05-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Physical State: Liquid
- Color: Light Yellow
- Vapour Pressure at 20°C (mbar): 5x10^-3
- Viscosity at 40°C (cST): 94 mm2/s
- Flash Point: 265°C
- Relative Density at 15°C: 0.87 g/ml
Spécification
Light yellow | |
Vacuum Pump Oil | |
5 L |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ 5LT Vacuum pump oil >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu