Learn More
Chlorhydrate de 5-méthoxytryptamine, 97 %, Thermo Scientific™
54.17€ - 141.00€
Identifiants chimiques
CAS | 66-83-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H14N2O·HCl |
Poids moléculaire (g/mol) | 226.71 |
Numéro MDL | MFCD00012684 |
Clé InChI | TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-methoxytryptamine hydrochloride, mexamine hydrochloride, o-methylserotonin hydrochloride, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methoxyindole hydrochloride, unii-4265ib6qek, 5-methoxy-1h-indole-3-ethylamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methoxy-, monohydrochloride, 5-methoxy tryptamine hcl, 5 methoxytryptamine hydrochloride |
CID PubChem | 6198 |
Nom IUPAC | 2-(5-méthoxy-1H-indol-3-yl)éthanamine ; chlorhydrate |
SMILES | COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CCN.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10386670
|
Thermo Scientific Acros
126132500 |
250 mg | Flacon en verre |
54.17€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10031440
|
Thermo Scientific Acros
126130010 |
1 g | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
Identifiants chimiques
66-83-1 | |
226.71 | |
TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N | |
6198 | |
COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CCN.Cl |
C11H14N2O·HCl | |
MFCD00012684 | |
5-methoxytryptamine hydrochloride, mexamine hydrochloride, o-methylserotonin hydrochloride, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methoxyindole hydrochloride, unii-4265ib6qek, 5-methoxy-1h-indole-3-ethylamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methoxy-, monohydrochloride, 5-methoxy tryptamine hcl, 5 methoxytryptamine hydrochloride | |
2-(5-méthoxy-1H-indol-3-yl)éthanamine ; chlorhydrate |
Spécification
5-Methoxytryptamine hydrochloride | |
66-83-1 | |
100.0 | |
Beige à blanc | |
Authentique | |
C11H14N2O·HCl | |
14, 6002 | |
TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N | |
2-(5-méthoxy-1H-indol-3-yl)éthanamine ; chlorhydrate | |
6198 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
246.0°C to 248.0°C | |
1% max. | |
97% | |
MFCD00012684 | |
5-methoxytryptamine hydrochloride, mexamine hydrochloride, o-methylserotonin hydrochloride, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methoxyindole hydrochloride, unii-4265ib6qek, 5-methoxy-1h-indole-3-ethylamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methoxy-, monohydrochloride, 5-methoxy tryptamine hcl, 5 methoxytryptamine hydrochloride | |
COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CCN.Cl | |
226.71 | |
226.71 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-637-6
missing translation for 'rtecsNumber' : NL4110000
- 5-Methoxytryptamine hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only