Learn More
Chlorhydrate de 5-méthoxytryptamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10031440
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 66-83-1
Formule moléculaire C11H14N2O·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 226.71
Numéro MDL MFCD00012684
Clé InChI TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxytryptamine hydrochloride, mexamine hydrochloride, o-methylserotonin hydrochloride, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methoxyindole hydrochloride, unii-4265ib6qek, 5-methoxy-1h-indole-3-ethylamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methoxy-, monohydrochloride, 5-methoxy tryptamine hcl, 5 methoxytryptamine hydrochloride
CID PubChem 6198
Nom IUPAC 2-(5-méthoxy-1H-indol-3-yl)éthanamine ; chlorhydrate
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CCN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxytryptamine hydrochloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 246.0°C to 248.0°C
Couleur Beige à blanc
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 14, 6002
Poids de la formule 226.71
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Methoxytryptamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.