Learn More
Chlorhydrate de 5-méthoxytryptamine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Methoxytryptamine hydrochloride |
Note relative au nom | 97% |
% min. CAS | 96.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 246.0°C to 248.0°C |
Couleur | Beige à blanc |
Perte à la dessiccation | 1% max. |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 5-Methoxytryptamine hydrochloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.